Print…
Methyl-4,5-dimethoxy-2-nitrobenzoate ≥97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Sinônimos: Methyl 6-nitroveratrate, 4,5-Dimethoxy-2-nitrobenzoic acid methyl ester, Methyl 4,5-dimethoxy-2-nitrobenzoate
A12836.18 A12836.30 A12836.36
A12836.18EA 50.5 EUR
A12836.18 A12836.30 A12836.36
Methyl-4,5-dimethoxy-2-nitrobenzoate ≥97%
Methyl-4,5-dimethoxy-2-nitrobenzoate
Purity: 97% CAS No.: 26791-93-5 Molecular Formula: C10H11NO6 Formula Weight: 241.20 Melting Point: 142-144° Beilstein Reference: 2381747
Fórmula: C₁₀H₁₁NO₆
Ponto de Fusão: 142…144 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00007239
Número CAS: 26791-93-5
EINECS: 248-008-5