2,6-Dichlorophenylhydrazinium chloride ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Perigo
|
A11968.03
A11968.06
A11968.03EA
37.2
EUR
A11968.03
A11968.06
2,6-Dichlorophenylhydrazinium chloride ≥98%
2,6-Dichlorophenylhydrazinium chloride
Purity: 98+%
CAS No.: 50709-36-9
Molecular Formula: C6H6Cl2N2.HCl
Formula Weight: 213.50
Melting Point: ca 225° dec.
Beilstein Reference: 4569738
Fórmula:
C₆H₇Cl₃N₂ Ponto de Fusão: ∼ 225 °C (decomposição) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00012930 Número CAS: 50709-36-9 EINECS: 256-730-7 |