Print…
Methyl-3,5-dimethoxybenzoate ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
A11486.09 A11486.18
A11486.09EA 39.1 EUR
A11486.09 A11486.18
Methyl-3,5-dimethoxybenzoate ≥98%
Methyl-3,5-dimethoxybenzoate
Purity: 98% CAS No.: 2150-37-0 Molecular Formula: C10H12O4 Formula Weight: 196.20 Flash Point: 110°(230°F) Melting Point: 40-43° Boiling Point: 298° Beilstein Reference: 2693126 MDL No.: MFCD00008432
Fórmula: C₁₀H₁₂O₄
Ponto de ebulição: 298 °C
Ponto de Fusão: 40…43 °C
Ponto de Inflamação: >110 °C (230 °F)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00008432
Número CAS: 2150-37-0
EINECS: 218-423-6