Print…
1,2-Dihydroxybenzene-3,5-disulphonic acid disodium salt monohydrate ≥97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
A11439.14 A11439.22 A11439.36
A11439.14EA 39.3 EUR
A11439.14 A11439.22 A11439.36
1,2-Dihydroxybenzene-3,5-disulphonic acid disodium salt monohydrate ≥97%
1,2-Dihydroxybenzene-3,5-disulphonic acid disodium salt monohydrate
Purity: 97% CAS No.: 270573-71-2 Molecular Formula: C6H4Na2O8S2.H2O Formula Weight: 332.23 (314.21anhy) Melting Point: 300° Beilstein Reference: 4629740 Merck Reference: 14,9465 MDL No.: MFCD00007473
Fórmula: C₆H₄Na₂O₈S₂·1H₂O
Ponto de Fusão: >300 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00149531
Número CAS: 270573-71-2
EINECS: 205-741-5
Merck Index: 14,9465