Print…
4-Bromophenyl methyl sulphone ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
Sinônimos: 1-Bromo-4-(methylsulphonyl)benzene
A11427.09 A11427.18
A11427.09EA 54.1 EUR
A11427.09 A11427.18
4-Bromophenyl methyl sulphone ≥98%
4-Bromophenyl methyl sulphone
Purity: 98+% CAS No.: 3466-32-8 Molecular Formula: C7H7BrO2S Formula Weight: 235.10 Melting Point: 101-102° Beilstein Reference: 2045675
Fórmula: C₇H₇BrO₂S
Ponto de Fusão: 101…102 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00025065
Número CAS: 3466-32-8
EINECS: 222-421-0