3,5-Dimethylphenylhydrazinium chloride ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Perigo
|
A11336.06
A11336.14
A11336.06EA
47.5
EUR
A11336.06
A11336.14
3,5-Dimethylphenylhydrazinium chloride ≥98%
3,5-Dimethylphenylhydrazinium chloride
Purity: 98%
CAS No.: 60481-36-9
Molecular Formula: C8H12N2.HCl
Formula Weight: 172.66
Melting Point: 180° dec.
MDL No.: MFCD00052269
Fórmula:
C₈H₁₃ClN₂ Ponto de Fusão: 180 °C (decomposição) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00052269 Número CAS: 60481-36-9 |