Print…
2,4-Dichlorophenylhydrazinium chloride ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
A10943.09 A10943.18 A10943.30
A10943.09EA 77.1 EUR
A10943.09 A10943.18 A10943.30
2,4-Dichlorophenylhydrazinium chloride ≥98%
2,4-Dichlorophenylhydrazinium chloride
Purity: 98% CAS No.: 5446-18-4 Molecular Formula: C6H6Cl2N2.HCl Formula Weight: 213.49 Melting Point: ca 212° dec. Beilstein Reference: 3708828
Fórmula: C₆H₇Cl₃N₂
Ponto de Fusão: ∼ 212 °C (decomposição)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00012929
Número CAS: 5446-18-4
EINECS: 226-659-6