Print…
Allyl phenyl sulphone ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
Sinônimos: Phenyl 2-propenyl sulfone, Allylsulfonylbenzene, Allyl Phenyl sulphone, (Allylsulphonyl)benzene, (2-Propen-1-ylsulfonyl)benzene, (2-Propenylsulfonyl)benzene
A10401.06 A10401.14
A10401.06EA 48.1 EUR
A10401.06 A10401.14
Allyl phenyl sulphone ≥98%
Allyl phenyl sulphone
Purity: 98% CAS No.: 16212-05-8 Molecular Formula: C9H10O2S Formula Weight: 182.24 Flash Point: 110°(230°F) Boiling Point: 111-113°/0.5mm MDL No.: MFCD00014739
Fórmula: C₉H₁₀O₂S
Peso Molecular: 182.24 g/mol
Ponto de ebulição: 111…113 °C (0.5 mmHg)
Densidade: 1.189
Ponto de Inflamação: >110 °C (230 °F)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00014739
Número CAS: 16212-05-8
EINECS: 240-338-8