2-Ethylhexyl methacrylate ≥98% estabilizada
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
Sinônimos:
Methacrylic acid 2-ethylhexyl ester
Estabilização:
Estabilizado com éter monometílico de hidroquinona (4-metoxifenol, MEHQ)
Stabilized with 4-methoxyphenol
Purity: 98%
CAS No.: 688-84-6
Molecular Formula: C12H22O2
Formula Weight: 198.31
Flash Point: 92°(198°F)
Physical Form: Liquid
Density: 0.885
Refractive Index: 1.4380
Appearance: Colourless
Odour: Ether-like
Melting Point: -50°
Boiling Point: 218°
Beilstein Reference: 1769420
MDL No.: MFCD00009494
Monomer used in the preparation of polymethacrylate polymers
Fórmula:
C₁₂H₂₂O₂ Peso Molecular: 198.31 g/mol Ponto de ebulição: 218 °C Ponto de Fusão: –50 °C Densidade: 0.885 Ponto de Inflamação: 92 °C (198 °F) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00009494 Número CAS: 688-84-6 EINECS: 211-708-6 |