Silver trifluoroacetate ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
Purity: 98%
CAS No.: 2966-50-9
Molecular Formula: C2AgF3O2
Formula Weight: 220.88
Physical Form: Powder
Sensitivity: Light Sensitive and Hygroscopic
Appearance: White to grey
Odour: Odourless
Melting Point: 257-260° dec.
UN No.: 3077
MDL No.: MFCD00013199
Fórmula:
C₂AgF₃O₂ Ponto de Fusão: 257…260 °C (decomposição) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00013199 Número CAS: 2966-50-9 EINECS: 221-004-0 ADR: 9,III |