Zinc(II) acetylacetonate monohydrate
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
Sinônimos:
Zinc 2,4-pentanedionate monohydrate, Zinc 2,4-pentanedionate hydrate, Bis(2,4-pentanedionato-O,O')zinc (II) monohydrate, Zinc (II) bis(2,4-pentanedionato-O,O') monohydrate, Zinc (II) 2,4-pentanedionate monohydrate
12527.18
12527.30
12527.18EA
41.9
EUR
12527.18
12527.30
Zinc(II) acetylacetonate monohydrate
Zinc(II) acetylacetonate monohydrate
CAS No.: 14363-15-6
Molecular Formula: C10H14O4Zn.H2O
Formula Weight: 281.60 (263.59anhy)
Physical Form: Crystalline
Density: 1.6
Melting Point: 136-138° dec.
MDL No.: MFCD00000035
Fórmula:
C₁₀H₁₄O₄Zn·1H₂O Peso Molecular: 281.62 g/mol Ponto de Fusão: 136…138 °C (decomposição) Densidade: 1.6 Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00000035 Número CAS: 14363-15-6 EINECS: 237-860-3 |