Print…
Acrilato de 2-etilexilo 99+% estabilizada
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
Sinônimos: Acrylic acid 2-ethylhexyl ester
410110010 410110025 410110250
ACRO410110010EA 81.7 EUR
ACRO410110010 ACRO410110025 ACRO410110250
Acrilato de 2-etilexilo 99+% estabilizada
Acrilato de 2-etilexilo
Fórmula: C₁₁H₂₀O₂
Peso Molecular: 184.28 g/mol
Ponto de ebulição: 215…219 °C (760 mmHg)
Ponto de Fusão: –90 °C
Densidade: 0.88 g/cm³
Ponto de Inflamação: 86 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00009495
Número CAS: 103-11-7
EINECS: 203-080-7
UN: 3334
ADR: 9 III
Encomendar
Appearance Clear liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4340 to 1.4360 (20°C, 589 nm)
Water ≤0.05 %
GC ≥99.0 %
Color scale ≤10 APHA
Stabilizer 10 to 20 ppm MEHQ
Acidity ≤0.01 % (as acrylic acid)