Print…
Diisopropanolamina 99%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
407805000 407800025
ACRO407805000EA 28 EUR
ACRO407805000 ACRO407800025
Diisopropanolamina 99%
Diisopropanolamina
Fórmula: C₆H₁₅NO₂
Ponto de ebulição: 249…250 °C (760 mmHg)
Ponto de Fusão: 33 °C
Densidade: 1,0038 g/cm³
Ponto de Inflamação: 126 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00004531
Número CAS: 110-97-4
EINECS: 203-820-9
Encomendar
Appearance White to light yellow Low melting mass
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4615 to 1.4635 (20°C, 589 nm)
Titration with HClO4 ≥98.5 %