Print…
2-Ethylhexyl methacrylate 99% estabilizado
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
371170010 371170050
ACRO371170010EA 90.8 EUR
ACRO371170010 ACRO371170050
2-Ethylhexyl methacrylate 99% estabilizado
2-Ethylhexyl methacrylate
Fórmula: C₁₂H₂₂O₂
Ponto de ebulição: 120 °C (18 mmHg)
Ponto de Fusão: –50 °C
Densidade: 0,884 g/cm³
Ponto de Inflamação: 92 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00009494
Número CAS: 688-84-6
EINECS: 211-708-6
Encomendar
Appearance Clear liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4370 to 1.4390 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %
Color scale ≤15 APHA
Stabilizer 40 to 60 ppm MEHQ