Print…
Benzophenone imine 97% estabilizada
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
Sinônimos: Benzophenoneimine
368590050 368590250 368591000
ACRO368590050EA 81 EUR
ACRO368590050 ACRO368590250 ACRO368591000
Benzophenone imine 97% estabilizada
Benzophenone imine
Fórmula: C₁₃H₁₁N
Ponto de ebulição: 216 °C (75 mmHg)
Ponto de Fusão: –30 °C
Densidade: 1,08 g/cm³
Ponto de Inflamação: 145 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00001760
Número CAS: 1013-88-3
ADR: 9,III
Encomendar
Appearance Clear colorless to yellow-brown Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.6170 to 1.6190 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %
Stabilizer Approx. 0.02 % w/w Hydroquinone