Print…
4-Methoxybenzaldehyde dimethyl acetal 98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Sinônimos: p-(Dimethoxymethyl)anisole, P-anisaldehyde dimethyl acetal, p-Anisaldehyde dimethyl acetal, 1-(Dimethoxymethyl)-4-methoxybenzene, 4-Methoxy-α,α-dimethoxytoluene
352290250 352291000 352295000
ACRO352290250EA 52.5 EUR
ACRO352290250 ACRO352291000 ACRO352295000
4-Methoxybenzaldehyde dimethyl acetal 98%
4-Methoxybenzaldehyde dimethyl acetal
Fórmula: C₁₀H₁₄O₃
Ponto de ebulição: 235 °C (760 mmHg)
Densidade: 1,068 g/cm³
Ponto de Inflamação: >110 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00036507
Número CAS: 2186-92-7
EINECS: 218-577-4
Encomendar
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5035 to 1.5075 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %