Print…
Acrilato de 2-hidroxietilo 97% estabilizada
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
Sinônimos: 2-Hydroxyethyl acrylate, Acrylic acid 2-hydroxyethyl ester
334080010 334080025 334082500
ACRO334080010EA 210 EUR
ACRO334080010 ACRO334080025 ACRO334082500
Acrilato de 2-hidroxietilo 97% estabilizada
Acrilato de 2-hidroxietilo
Fórmula: C₅H₈O₃
Peso Molecular: 116.12 g/mol
Ponto de ebulição: 210…215 °C (760 mmHg)
Ponto de Fusão: –60 °C
Densidade: 1.106 g/cm³
Ponto de Inflamação: 99 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00002865
Número CAS: 818-61-1
EINECS: 212-454-9
UN: 2927
ADR: 6.1 II
Encomendar
Appearance Clear liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4470 to 1.4520 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %
Color scale ≤30 APHA
Stabilizer 200 to 450 ppm MEHQ