Print…
(1R,2R)-(+)-1,2-Diphenylethylenediamine 99%, 99% ee
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
294682500 294680010
ACRO294682500EA 57 EUR
ACRO294682500 ACRO294680010
(1R,2R)-(+)-1,2-Diphenylethylenediamine 99%, 99% ee
(1R,2R)-(+)-1,2-Diphenylethylenediamine
Fórmula: C₁₄H₁₆N₂
Ponto de Fusão: 81…84 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00082769
Número CAS: 35132-20-8
Encomendar
Appearance White to light yellow Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 81 to 84 °C
GC ≥98.5 %
Enantiomeric excess ≥98.5 %
Specific optical rotation +102° to +106° (25 °C, 589 nm) (c=1.1, MeOH)