Print…
3-Amino-3-phenyl-1-propanol 94%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
292935000 292930025
ACRO292935000EA 155 EUR
ACRO292935000 ACRO292930025
3-Amino-3-phenyl-1-propanol 94%
3-Amino-3-phenyl-1-propanol
Fórmula: C₉H₁₃NO
Peso Molecular: 151.21 g/mol
Ponto de Fusão: 70…77 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00801124
Número CAS: 14593-04-5
UN: 3259
ADR: 8 III
Encomendar
Appearance White Needles
Infrared spectrum Conforms
Melting point 70 to 77 °C
Titration with HClO4 ≥92 %