Print…
Bis(4-chlorophenyl)sulphone 97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
291180010 291182500
ACRO291180010EA 114 EUR
ACRO291180010 ACRO291182500
Bis(4-chlorophenyl)sulphone 97%
Bis(4-chlorophenyl)sulphone
Fórmula: C₁₂H₈Cl₂O₂S
Ponto de ebulição: 397 °C
Ponto de Fusão: 146…151 °C
Ponto de Inflamação: 233 °C
Número MDL : MFCD00000619
Número CAS: 80-07-9
EINECS: 201-247-9
Encomendar
Appearance White Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 146 to 151 °C
GC ≥96.0 %