Print…
1,1',1''-Nitrilotripropano-2-ol 98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
245760010 245760100 245761000
ACRO245760010EA 33.9 EUR
ACRO245760010 ACRO245760100 ACRO245761000
1,1',1''-Nitrilotripropano-2-ol 98%
1,1',1''-Nitrilotripropano-2-ol
Fórmula: C₉H₂₁NO₃
Ponto de ebulição: 190 °C (23 mmHg)
Ponto de Fusão: 48…52 °C
Ponto de Inflamação: 160 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00004533
Número CAS: 122-20-3
EINECS: 204-528-4
Encomendar
Appearance White to light yellow Low melting crystalline solid
Infrared spectrum Conforms
Titration with HCl ≥97.5 %