Print…
Ammonium trifluoroacetate 98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
218860250 218861000
ACRO218860250EA 49.3 EUR
ACRO218860250 ACRO218861000
Ammonium trifluoroacetate 98%
Ammonium trifluoroacetate
Fórmula: C₂H₄F₃NO₂
Ponto de Fusão: 122…126 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00012615
Número CAS: 3336-58-1
EINECS: 222-072-4
Encomendar
Appearance White to off-white Crystalline powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 122 to 126 °C
Titration with HClO4 ≥97.5 %