Print…
Sodium dihydrogen citrate, anidro 99%, puro
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
215331000 215335000 215330025
ACRO215331000EA 26 EUR
ACRO215331000 ACRO215335000 ACRO215330025
Sodium dihydrogen citrate, anidro 99%, puro
Sodium dihydrogen citrate
Fórmula: C₆H₇NaO₇
Ponto de Fusão: 209…215 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00013067
Número CAS: 18996-35-5
Encomendar
Appearance White Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Titration with HClO4 ≥98.5 %