Benzyl cinnamate 99%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
215291000
215295000
215290050
ACRO215291000EA
39.9
EUR
ACRO215291000
ACRO215295000
ACRO215290050
Benzyl cinnamate 99%
Fórmula:
C₁₆H₁₄O₂ Ponto de ebulição: 195…200 °C (5 mmHg) Ponto de Fusão: 33…37 °C Ponto de Inflamação: >112 °C |
Número MDL :
MFCD00004789 Número CAS: 103-41-3 EINECS: 203-109-3 |
Appearance | Clear colorless to yellow Crystalline mass or liquid after melting |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 33 to 37 °C |
GC | ≥98.5 % |