Print…
Ethylammonium chloride 99%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
214255000 214250025
ACRO214255000EA 56.9 EUR
ACRO214255000 ACRO214250025
Ethylammonium chloride 99%
Ethylammonium chloride
Fórmula: C₂H₈ClN
Ponto de Fusão: 105…108 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00012885
Número CAS: 557-66-4
EINECS: 209-182-8
Encomendar
Appearance White to off-white Crystalline powder or crystals and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Titration Argentometric 98.5 to 101.5 %