Print…
(4-Hydroxyphenyl)acetic acid methyl ester 99%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
208550250 208551000
ACRO208550250EA 46.3 EUR
ACRO208550250 ACRO208551000
(4-Hydroxyphenyl)acetic acid methyl ester 99%
(4-Hydroxyphenyl)acetic acid methyl ester
Fórmula: C₉H₁₀O₃
Ponto de ebulição: 162…163 °C (5 mmHg)
Ponto de Fusão: 55…58 °C
Número MDL : MFCD00002387
Número CAS: 14199-15-6
EINECS: 238-050-2
Encomendar
Appearance White to light yellow Crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 55 to 58 °C
GC ≥98.5 %