Print…
2,6-Toluenediisocyanate 97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
Sinônimos: 2,6-TDI, 2-Methyl-m-phenylene diisocyanate, Tolylene 2,6-diisocyanate
208040010 208040050
ACRO208040010EA 52.9 EUR
ACRO208040010 ACRO208040050
2,6-Toluenediisocyanate 97%
2,6-Toluenediisocyanate
Fórmula: C₉H₆N₂O₂
Ponto de Fusão: 13 °C
Ponto de Inflamação: >110 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00002010
Número CAS: 91-08-7
EINECS: 202-039-0
UN: 2078
ADR: 6.1,II
Encomendar
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5700 to 1.5720 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %