Print…
2,4-Toluenediisocyanate 75%, Grau técnico
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
202500010 202502500 202500025
ACRO202500010EA 118 EUR
ACRO202500010 ACRO202502500 ACRO202500025
2,4-Toluenediisocyanate 75%, Grau técnico
2,4-Toluenediisocyanate
Fórmula: C₉H₆N₂O₂
Ponto de ebulição: 115…120 °C (10 mmHg)
Densidade: 1,22 g/cm³
Ponto de Inflamação: 127 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00002011
Número CAS: 584-84-9
EINECS: 247-722-4
UN: 2078
ADR: 6.1,II
Encomendar
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5660 to 1.5700 (20°C, 589 nm)
NMR 10 to 30 % Tolylene 2,6-diisocyanate