Print…
(±)-6-Methyl-5-hepten-2-ol 99%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
187690250 187691000
ACRO187690250EA 91.3 EUR
ACRO187690250 ACRO187691000
(±)-6-Methyl-5-hepten-2-ol 99%
(±)-6-Methyl-5-hepten-2-ol
Fórmula: C₈H₁₆O
Ponto de ebulição: 78 °C (14 mmHg)
Densidade: 0,84 g/cm³
Ponto de Inflamação: 67 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00004561
Número CAS: 4630-06-2
EINECS: 216-377-1
Encomendar
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4475 to 1.4495 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %