Print…
Isocianato de tosilo 96%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
183070250 183071000 183075000
ACRO183070250EA 50.3 EUR
ACRO183070250 ACRO183071000 ACRO183075000
Isocianato de tosilo 96%
Isocianato de tosilo
Fórmula: C₈H₇NO₃S
Ponto de ebulição: 144 °C (10 mmHg)
Ponto de Fusão: –2 °C
Densidade: 1,29 g/cm³
Ponto de Inflamação: 145 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00002030
Número CAS: 4083-64-1
EINECS: 223-810-8
UN: 2206
ADR: 6.1,III
Encomendar
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5330 to 1.5360 (20°C, 589 nm)
GC ≥95 %