Print…
Nitrosium tetrafluoroborate 97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
Sinônimos: Nitrosyl tetrafluoroborate, Nitrosonium tetrafluoroborate
174390250 174390050 174391000
ACRO174390250EA 203 EUR
ACRO174390250 ACRO174390050 ACRO174391000
Nitrosium tetrafluoroborate 97%
Nitrosium tetrafluoroborate
Fórmula: BF₄NO
Peso Molecular: 116.81 g/mol
Ponto de Fusão: 250 °C (sublimação)
Densidade: 2.185 g/cm³
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00011433
Número CAS: 14635-75-7
EINECS: 238-679-2
UN: 3260
ADR: 8 II
Encomendar
Appearance White Crystalline powder or crystals
Assay ≥96.0 % (ex F)
Melting point 75 to 83 °C
GC ≥96.0 %