Print…
2,4,6-Tris(2-pyridyl)-1,3,5-triazine 99%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
168070050 168070010 168070250 168071000
ACRO168070050EA 158 EUR
ACRO168070050 ACRO168070010 ACRO168070250 ACRO168071000
2,4,6-Tris(2-pyridyl)-1,3,5-triazine 99%
2,4,6-Tris(2-pyridyl)-1,3,5-triazine
Fórmula: C₁₈H₁₂N₆
Ponto de Fusão: 248…252 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00006045
Número CAS: 3682-35-7
EINECS: 222-965-9
Encomendar
Appearance White to cream to yellow Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 248 to 252 °C
Titration with HClO4 98.5 to 101.5 %