Print…
3-Fluorophenylhydrazinium chloride 97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
167370050 167370100
ACRO167370050EA 46.1 EUR
ACRO167370050 ACRO167370100
3-Fluorophenylhydrazinium chloride 97%
3-Fluorophenylhydrazinium chloride
Fórmula: C₆H₈ClFN₂
Ponto de Fusão: 268 °C (decomposição)
Número MDL : MFCD00012934
Número CAS: 2924-16-5
EINECS: 220-886-4
UN: 2811
Encomendar
Appearance White to yellow to light brown Powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥96.0 %