Print…
4-Bromophenylhydrazinium chloride 99%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
162310100 162310500
ACRO162310100EA 84.1 EUR
ACRO162310100 ACRO162310500
4-Bromophenylhydrazinium chloride 99%
Fórmula: C₆H₈BrClN₂
Ponto de Fusão: 210…215 °C
Número MDL : MFCD00012941
Número CAS: 622-88-8
UN: 3261
Encomendar
Appearance Beige to grey to light brown Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 210 to 215 °C (Dec)
HPLC ≥98.5 %