Print…
Cloreto de tiocarbonilo 85%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
151640250 151641000 151645000
ACRO151640250EA 47.6 EUR
ACRO151640250 ACRO151641000 ACRO151645000
Cloreto de tiocarbonilo 85%
Cloreto de tiocarbonilo
Fórmula: CCl₂S
Ponto de ebulição: 73 °C (760 mmHg)
Densidade: 1,508 g/cm³
Ponto de Inflamação: 62 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00004918
Número CAS: 463-71-8
EINECS: 207-341-6
UN: 2474
ADR: 6.1,
Encomendar
Appearance Orange-red to red Liquid
GC ≥80 %
Melting point 164 to 169 °C
HPLC ≥98.5 %