Print…
6-Methylpyridin-3-ol 99%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
148110250 148111000
ACRO148110250EA 56.8 EUR
ACRO148110250 ACRO148111000
6-Methylpyridin-3-ol 99%
6-Methylpyridin-3-ol
Fórmula: C₆H₇NO
Ponto de Fusão: 168…171 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00006339
Número CAS: 1121-78-4
EINECS: 214-337-8
Encomendar
Appearance Beige to tan Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 168 to 171 °C
Titration with HClO4 ≥98.5 %