Print…
2-Vinylnaphthalene 97% estabilizado
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
140900050 140900250
ACRO140900050EA 72.7 EUR
ACRO140900050 ACRO140900250
2-Vinylnaphthalene 97% estabilizado
2-Vinylnaphthalene
Fórmula: C₁₂H₁₀
Ponto de ebulição: 135 °C (18 mmHg)
Ponto de Fusão: 63…67 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00004125
Número CAS: 827-54-3
EINECS: 212-573-6
Encomendar
Appearance White to yellow to beige Powder or crystals or flakes and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Melting point 63 to 68 °C
GC ≥96.0 %
Stabilizer ≤0.5 % p-tert-Butylcatechol