Print…
Difenilssulfona 97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
Sinônimos: Phenyl sulphone, sulphonyldibenzene
130960010 130960050 130962500
ACRO130960010EA 114 EUR
ACRO130960010 ACRO130960050 ACRO130962500
Difenilssulfona 97%
Difenilssulfona
Fórmula: C₁₂H₁₀O₂S
Ponto de Fusão: 125…129 °C
Número MDL : MFCD00007548
Número CAS: 127-63-9
EINECS: 204-853-1
Encomendar
Appearance White Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 125 to 129 °C
GC ≥96.0 %
Stabilizer Approx. 50 ppm BHT
Peroxide value ≤50 ppm