Print…
Oxamic acid 98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
129620100 129620250 129621000
ACRO129620100EA 40.1 EUR
ACRO129620100 ACRO129620250 ACRO129621000
Oxamic acid 98%
Oxamic acid
Fórmula: C₂H₃NO₃
Ponto de Fusão: 210 °C (decomposição)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00008006
Número CAS: 471-47-6
EINECS: 207-443-0
Encomendar
Appearance White Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Titration with NaOH ≥97.5 %
Titration RCOCl ≥96.0 %