Print…
4-(4-Nitrobenzyl)pyridine 98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
128550050 128550100 128550500
ACRO128550050EA 27.5 EUR
ACRO128550050 ACRO128550100 ACRO128550500
4-(4-Nitrobenzyl)pyridine 98%
4-(4-Nitrobenzyl)pyridine
Fórmula: C₁₂H₁₀N₂O₂
Ponto de Fusão: 69…72 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00006445
Número CAS: 1083-48-3
EINECS: 214-108-2
Encomendar
Appearance Light yellow Crystalline powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 69 to 72 °C
Titration with HClO4 ≥97.5 %