Print…
Bis(4-fluorophenyl)sulphone 99%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Sinônimos: 4-Fluorophenyl sulphone, 4,4'-Difluoro diphenyl sulphone, 1-Fluor-4-((4-fluorphenyl)sulphonyl)benzol, 4,4'-sulphonylbis(fluorobenzene)
119620250 119621000
ACRO119620250EA 94.8 EUR
ACRO119620250 ACRO119621000
Bis(4-fluorophenyl)sulphone 99%
Bis(4-fluorophenyl)sulphone
Fórmula: C₁₂H₈F₂O₂S
Ponto de Fusão: 97…100 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00000350
Número CAS: 383-29-9
EINECS: 206-847-4
Encomendar
Appearance White to brown Powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 97 to 100 °C
GC ≥98.5 %