Print…
4-Fluorophenylhydrazinium chloride 97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
Sinônimos: (4-Fluorphenyl)hydrazin HCl, 4-Fluorophenylhydrazine hydrochloride, 1-(4-Fluorophenyl)hydrazine hydrochloride, (4-Fluorophenyl)hydrazine hydrochloride
119590100 119590250 119591000
ACRO119590100EA 68.1 EUR
ACRO119590100 ACRO119590250 ACRO119591000
4-Fluorophenylhydrazinium chloride 97%
4-Fluorophenylhydrazinium chloride
Fórmula: C₆H₈ClFN₂
Ponto de Fusão: 275…277 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00012942
Número CAS: 823-85-8
EINECS: 212-521-2
UN: 2811
ADR: 6.1,III
Encomendar
Appearance White to brown Powder
Infrared spectrum Conforms
Titration Argentometric ≥96.0 %
GC ≥96 %
NMR (1H-NMR) Consistent with structure