Print…
Fluoranthene 98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
119170250 119171000 119175000
ACRO119170250EA 41.2 EUR
ACRO119170250 ACRO119171000 ACRO119175000
Fluoranthene 98%
Fluoranthene
Fórmula: C₁₆H₁₀
Ponto de ebulição: 384 °C (760 mmHg)
Ponto de Fusão: 109…111 °C
Ponto de Inflamação: >100 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00001184
Número CAS: 206-44-0
EINECS: 205-912-4
UN: 3077
ADR: 9,III
Encomendar
Appearance Yellow to yellow-green to beige to light grey Crystalline powder or crystals and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Melting point 106 to 111 °C
GC ≥97.5 %