Print…
Ethyl oxamate 99%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Sinônimos: Oxamic Acid Ethyl Ester, Ethyl 2-amino-2-oxoacetate
118790250 118795000
ACRO118790250EA 22 EUR
ACRO118790250 ACRO118795000
Ethyl oxamate 99%
Ethyl oxamate
Fórmula: C₄H₇NO₃
Ponto de Fusão: 112…115 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00008005
Número CAS: 617-36-7
EINECS: 210-512-8
Encomendar
Appearance White Crystalline powder, crystals and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Melting point 114 to 119 °C
Assay ≥98.5 %