Print…
1-Bromo-3-fluorobenzene 99%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
Sinônimos: 3-Bromofluorobenzene
107000250 107001000
ACRO107000250EA 38.6 EUR
ACRO107000250 ACRO107001000
1-Bromo-3-fluorobenzene 99%
1-Bromo-3-fluorobenzene
Fórmula: C₆H₄BrF
Ponto de ebulição: 150 °C (760 mmHg)
Ponto de Fusão: –8 °C
Densidade: 1,567 g/cm³
Ponto de Inflamação: 38 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00000326
Número CAS: 1073-06-9
EINECS: 214-023-0
UN: 1993
ADR: 3,III
Encomendar
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5260 to 1.5280 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %