Print…
Garrafas, gargalo estreito, redondas, PP, com tampas de rosca
Fornecedor: VITLAB
100689 100889 100989 100389 100489 100589 100789
215-2976EA 59.9 EUR
215-2976 215-1435 215-1436 215-2973 215-2974 215-2975 215-2977
Garrafas, gargalo estreito, redondas, PP, com tampas de rosca
Frascos Frascos de Plástico
De PP, transparente.
  • Excelente resistência química
  • Tampas roscadas intercambiáveis
Perfeitos para a colheita, armazenamento e transporte de amostras. Ideais para líquidos. Podem ser abastecidos com substâncias quentes.