4-Bromo-1,2-difluorobenzeno ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
Sinônimos:
1-Bromo-3,4-difluorobenzeno
A11934.06
A11934.14
A11934.22
A11934.06EA
32.5
EUR
A11934.06
A11934.14
A11934.22
4-Bromo-1,2-difluorobenzeno ≥98%
4-Bromo-1,2-difluorobenzeno
Purity: 98+%
CAS No.: 348-61-8
Molecular Formula: C6H3BrF2
Formula Weight: 192.99
Flash Point: 33°(91°F)
Refractive Index: 1.5050
Melting Point: -4°
Boiling Point: 150-151°
Beilstein Reference: 1934811
UN No.: 1993
MDL No.: MFCD00000304
Fórmula:
C₆H₃BrF₂ Ponto de ebulição: 150…151 °C Ponto de Fusão: –4 °C Densidade: 1,707 Ponto de Inflamação: 33 °C (91 °F) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00000304 Número CAS: 348-61-8 EINECS: 206-481-5 UN: 1993 ADR: 3,III |