Print…
1-Bromo-3,4,5-triflúorbenzeno ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
Sinônimos: 5-Bromo-1,2,3-trifluorobenzene
B20607.03 B20607.06
B20607.03EA 57.7 EUR
B20607.03 B20607.06
1-Bromo-3,4,5-triflúorbenzeno ≥98%
1-Bromo-3,4,5-triflúorbenzeno
Purity: 98% CAS No.: 138526-69-9 Molecular Formula: C6H2BrF3 Formula Weight: 210.98 Flash Point: 45°(113°F) Refractive Index: 1.4820 Melting Point: -20° Boiling Point: 140° Beilstein Reference: 7249191 UN No.: 1993 MDL No.: MFCD00070738
Fórmula: C₆H₂BrF₃
Peso Molecular: 210.98 g/mol
Ponto de ebulição: 140 °C
Ponto de Fusão: < –20 °C
Densidade: 1.767
Ponto de Inflamação: 45 °C (113 °F)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00070738
Número CAS: 138526-69-9
EINECS: 418-480-9
UN: 1993
ADR: 3 III