Print…
1-Bromo-2-fluorobenzene 99%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
Sinônimos: 2-Bromofluorobenzene
106990100 106990500
ACRO106990100EA 39.5 EUR
ACRO106990100 ACRO106990500
1-Bromo-2-fluorobenzene 99%
1-Bromo-2-fluorobenzene
Fórmula: C₆H₄BrF
Ponto de ebulição: 155 °C (1013 hPa)
Densidade: 1,6 g/cm³
Ponto de Inflamação: 43 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00000282
Número CAS: 1072-85-1
EINECS: 214-018-3
UN: 1993
ADR: 3,III
Encomendar
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5327 to 1.5347 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %
Titration with NaOH ≥98.5 %