Print…
1-Bromo-2,4-difluorobenzeno 98+%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
249360100 249360500
ACRO249360100EA 24.5 EUR
ACRO249360100 ACRO249360500
1-Bromo-2,4-difluorobenzeno 98+%
1-Bromo-2,4-difluorobenzeno
Fórmula: C₆H₃BrF₂
Ponto de ebulição: 145 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: –4 °C
Densidade: 1,708 g/cm³
Ponto de Inflamação: 51 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00000330
Número CAS: 348-57-2
EINECS: 206-479-4
UN: 1993
ADR: 3,III
Encomendar
Appearance Clear colorless to brown Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5040 to 1.5060 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.0 %